그림 1.차단 항체는 혈청 샘플에 존재하는 간섭 항체를 중화하여 포획 및 검출 항체에 의한 관심 분석물의 정확한 결합을 유도합니다.
재조합형 마우스 IgG 항체
일관성과 신뢰성, 가용성에 대한 제약을 고려할 때 면역분석 검체에 존재하는 파괴 단백질에 대한 적절한 차단제를 찾는 것은 어려울 수 있습니다. 이러한 이유로 당사는 동물 혈청에서 정제한 마우스 IgG의 지속 가능한 대체품을 새롭게 개발했습니다. 신규 재조합형 마우스 IgG 항체는 면역분석 제조업체에 엄격히 통제된 무동물성 차단 솔루션을 제공하여 비특이적 항체 간섭을 효율적으로 줄이면서 로트 재현성과 검사 정확성을 향상합니다.
재조합형 마우스 IgG 항체 제제
당사는 두 종류의 무동물 마우스 IgG 차단체 항체 제제: 안전한 공급망으로 지원되는 재조합형 마우스 IgG B1 및 재조합형 마우스 IgG B2. 이러한 새로운 혼합물은 CHO 세포에서 발현되는 안정한 세포주로 생산한 독특한 클론을 사용하여 개발되었습니다.
- 재조합형 마우스 IgG B1은 혈청 유래 마우스 IgG의 직접적인 대안으로 제제화되었으며 포획 및 검출 항체를 사용하여 면역분석 시스템으로부터 간섭 항체를 제거하기 위해 수동 차단 접근 방식을 사용합니다.
- 재조합형 마우스 IgG B2는 B1를 향상시킨 제제로 면역분석 샘플 혈청에서 항 마우스 항체에 대한 표적 차단 전략을 수행하도록 설계되었습니다.
이러한 재조합형 마우스 IgG 항체를 현재 시중에서 판매되고 있는 혈청 유래 마우스 IgG 차단제와 비교하기 위한 내부 연구가 수행되었습니다. ELISA 검사 결과에서 혼합물은 1 mg/mL의 농도에서 동등하거나 더 나은 차단 효율을 보여주었습니다. 읽어보세요.
재조합형 마우스 IgG 항체의 이점
이러한 무동물성 솔루션은 혈청 유래 마우스 IgG에 비해 향상된 차단 기능을 갖도록 설계되었습니다. 또한 새로운 혼합물의 예상 사용 이점은 다음과 같습니다.
Features | Benefits |
---|---|
세포 배양, 클론 유래 물질 | 배치 간 제한된 변동성(로트 재현성) |
무동물성 생산 | 지속적으로 공급 가능한 재료 |
이송 규제의 장벽 감소 | 단순화된 수출/수입 요구사항 |
풀링된 혈청 제거 | 더 높은 순도와 로트 간 일관성 |
덜 복잡한 재료 | 간섭 물질 저감/제거 |
고유한 활성 마우스 IgG 재조합형 항체 | 표적 항체 차단제로 설계되어 HAMA와 같은 간섭 항체를 특이적으로 제거 |
설계된 클론 혼합물 두 개 사용 가능 | 분석 특이적 최적화 옵션 다양화(수동 및 표적 차단) |
Network error: Failed to fetch