Merck
핵심 연구를 위한
견고한 시스템
Milli-Q® SQ 2Series 정제수 시스템
초순수에 대한 새로운 방식의 생각
이제 필요한 모든 실험실 벤치에서, 심지어 공급되는 수돗물이 없는 먼 곳의 벤치에서도 신선하게 정제된 초순수를 손쉽게 이용하십시오. 새로운 Milli-Q® SQ 2Series 정제수 시스템은 간편하고, 견고하고, 혁신적이며, 완전한 확장이 가능하므로 연구에 집중할 수 있습니다.
설치 및 데모 동영상을 보거나 사용자 설명서를 다운로드하려면, 설치 및 사용 페이지를 방문하세요.
Milli-Q® SQ 2Series 정제수 시스템의 작동 원리
완벽하게 확장 가능한 설계로 인해 전기 콘센트가 있는 모든 실험실 벤치에서 신선하게 정제된 18.2 MΩ∙cm 초순수를 손쉽게 이용할 수 있습니다.
  1. 3.5 L Switch 탱크에 역삼투(RO) water를 단 6분 만에 빠르게 채웁니다.
  2. Switch 탱크를 연구실로 손쉽게 운반하십시오.
  3. 모든 벤치에서 신선하게 정제된 18.2 MΩ·cm 초순수를 채수하십시오.
  4. 필요에 따라 반복합니다.
Milli-Q® SQ 2Series 시스템 구성
Milli-Q® SQ 2Series는 거의 모든 실험실 또는 건물에 설치하기에 적합하고 확장 가능한 시스템 구성의 선택을 제공합니다. 간단하게 귀하의 공간 및 사용자 요구사항에 가장 적합한 설정을 선택하고, 실험실이 발전했을 때 더 많은 모듈로 손쉽게 확장하십시오. 거의 모든 Milli-Q® SQ 2Series 시스템 구성에는 다음과 같은 공통된 특징이 있습니다.
  • 최대 42 L/h 유속으로 신속하게 순수 RO를 생산하여 3.5 L Switch 탱크를 단 6분 만에 채웁니다
  • 1.6 L/min부터 한 방울씩까지 초순수를 인체공학적으로 채수합니다
  • 자율적인 초순수 채수 모듈(ZSQ200U0T0)을 추가하여 간편하게 역량을 확장합니다
RO water 생산 스테이션 및 초순수 채수 모듈로 구성된 Milli-Q SQ 240 시스템 구성
Milli-Q® SQ 240(ZSQ240R0TK)
  • 표준 구성
  • 한 개의 소규모 팀에 적합
  • 채수 모듈을 초순수가 필요한 곳 옆에 설치
2개의 Switch 탱크가 포함된 RO water 생산 스테이션 및 초순수 채수 모듈로 구성된 Milli-Q SQ 240L 시스템
Milli-Q® SQ 240L(ZSQ240RLTK)
  • 듀얼 탱크 구성
  • 다수의 팀 또는 규모가 큰 팀에 적합
  • 채수 모듈을 초순수가 필요한 곳 옆에 설치
3.5 L 및 50 L 탱크가 모두 포함된 RO water 생산 스테이션 및 초순수 채수 모듈로 구성된 Milli-Q SQ 240XL 시스템
Milli-Q® SQ 240XL(ZSQ240RXTK)
  • 50 L 탱크 구성
  • 50 L 탱크에서 실험실 장비에 직접 공급하는 용도에 적합
  • 채수 모듈을 초순수가 필요한 곳 옆에 설치
RO water 생산 및 초순수 채수가 하나의 유닛으로 구성된 결합형 Milli-Q SQ 240C 시스템 구성
Milli-Q® SQ 240C(ZSQ240UCTK)
  • 결합형 구성
  • 한 개의 작은 실험실이나 팀에 적합
  • 싱크대 옆에 설치
RO water 생산 및 초순수의 사전 설정된 용량 채수로 구성된 결합형 Milli-Q SQ 240CV 시스템 구성
Milli-Q® SQ 240CV(ZSQ240UCVTK)
  • 결합형, 사전 설정된 용량 구성
  • 반복적인 실험실 활동에 적합
  • 고정된 지점에서 초순수를 사전 설정된 용량으로 연속적으로 반복 채수
  • 싱크대 옆에 설치
가압 순수 루프에 연결하기 위한 초순수 채수 모듈로 구성된 Milli-Q SQ 200P 시스템 구성
Milli-Q® SQ 200P(ZSQ200UPT0)
  • 가압 루프 구성
  • 가압 정제수 루프가 있는 실험실에 적합
  • 가압 순수 루프에 시스템을 연결
  • 추가적인 시스템을 가압 순수 루프에 연결하여 역량 확장
특징 및 장점
Milli-Q® SQ 2Series 시스템을 사용함으로써 실험실에서 경험하게 될 몇 가지 장점은 다음과 같습니다.
엄지손가락으로 레버를 오른쪽으로 밀면 유량이 증가하고 왼쪽으로 밀면 유량이 감소합니다
독보적인 혁신
이 시스템은 다음을 포함하여 8개의 기술 및 디자인 IP 출원에 대한 특허 출원 중입니다. 
  • 엄지손가락으로 밀거나 당겨서 직관적인 채수가 가능한 기계식 지능형
  • 초순수의 품질을 보장하기 위해 물을 재순환시키는 쌍방향 다중 내강 튜브 
  • 이례적인 고유량 RO 멤브레인(최대 42 L/h)은 Switch 탱크를 단 6분 만에 신속하게 채웁니다
    투명한 휴대용 Switch 탱크는 RO water 생산 스테이션과 초순수 채수 모듈 사이에서 운반하기가 쉽습니다
    본 시스템은 모든 사용자가 손쉽고 직관적으로 설치, 운용, 유지 관리할 수 있습니다.
    • 검증된 자가 설치(~30분)
    • 범용 인터페이스
    • 인체공학적 채수 
    • 휴대용의 투명한 탱크
    • 돌려서 잠그는 형식의 카트리지 교체
    • UV 램프를 교체할 필요 없음
      Milli-Q® SQ 2Series 시스템의 설치 공간은 종이 한 장과 동일하며 전기 플러그만 있으면 채수를 할 수 있습니다
      독보적으로 작은 사이즈 덕분에 모든 실험실 벤치에서 연구를 위한 공간이 여유롭습니다.
      • 시스템 유닛은 종이 한 장과 동일한 설치 공간을 가집니다. 22x27 cm/unit 
      • 초순수를 채수하기 위해 오직 전기 콘센트만(water inlet 필요 없음) 필요합니다
        수돗물 공급수 옆에 1개의 RO water 생산 스테이션 및 각기 다른 방에 3개의 초순수 채수 모듈이 있는 실험실 설정
        공간 및 사용자 요구사항에 가장 적합한 구성을 선택하십시오. 이후 실험실이 발전함에 따라 무제한 초순수 채수 모듈로 쉽게 확장할 수 있습니다.
          Milli-Q SQ 2Series 채수 모듈의 LED는 초순수를 채수할 준비가 되면 녹색으로 보입니다.
          입증된 Milli-Q® 정제 기술은 시스템이 25oC에서 18.2 MΩ∙cm인 항상 일관된 품질의 초순수를 공급할 준비가 되어 있음을 의미합니다.
          • SQPAK™ Quanta 폴리싱 카트리지로 이온을 미량 수준까지 고효율로 제거합니다
          • 유기물에 민감한 응용분야를 위해, SQPAK™ TOC Quanta 카트리지에는 활성탄이 포함되어 있습니다
          • 순수 RO water 수질은 RO 멤브레인을 정기적으로 세척함으로써 유지됩니다
          • 특정 응용분야의 요구사항에 맞춘 최종 필터의 선택
            Milli-Q® SQ 2Series 정제수 시스템은 친환경 대체 제품입니다
            제품 개발에 대한 지속 가능성 설계(DfS) 접근법의 일환으로, Milli-Q® SQ 2Series 시스템은 이전 세대 Direct-Q® 시스템에 비해 환경적인 footprint를 줄이고 여러 장소에서 고품질의 초순수를 공급하기 위해 개발되었습니다.
            이러한 노력의 결과로, 이 새로운 시스템은 이전 세대 시스템과는 대조적으로 다음과 같은 개선점 덕분에 친환경 대체 제품으로 분류됩니다.
            • 간소화된 디자인, 최소화된 전자 장치, 최적화된 대기 모드(대부분의 에너지 소비 원인) 덕분에 전력더 적게 소비합니다
            • 제조 및 사용 중에 더 적게 소비합니다 
            • 모듈식 설계로 인해 채수 위치가 2곳 이상인 경우 재료 요구사항이 제한적입니다
            • 패키지는 지속 가능한 삼림 관리 인증을 받은 100% 재활용 판지와 재활용 성분이 50% 포함된 PE로 만들어진 보호 인서트로 구성되어 있습니다
            정확한 지속 가능성 향상은 선택한 Milli-Q® SQ 2Series 시스템 구성에 따라 달라집니다. 친환경적인 구매 결정을 위해 아래의 3가지 구성에 대한 DfS 평가표를 검토해 보시기 바랍니다.
            자세한 정보는 service support로 연락해 주십시오. 
            관련 자료
            2 중 1 페이지
            관련 제품
            완비된 시스템 키트