Merck
ホームウェスタンブロッティング中心体周辺に存在するεチューブリンを含むチューブリンに対する抗体
中心体周辺に存在するεチューブリンを含むチューブリンに対する抗体
真核生物の細胞骨格の微小管は、αチューブリンとβチューブリンのヘテロダイマーで構成されています。αおよびβチューブリンに加えて、いくつかの他のチューブリンが同定されており、現在、明確なチューブリンクラスの数は7種類になっています。これらのチューブリンの大半は、細胞内に明確な局在を示し、新たな多様な機能を有しています。17種類のチューブリンのうち、4種類は最近になって新たに同定されたものであり、それらはδ、χ、ηおよびεチューブリンです。ηチューブリンとεチューブリンはデータベース検索で発見されました。2
εチューブリンは、中心体周辺に存在しており、その局在する位置は細胞周期の進行に伴って変化します。このチューブリンは、細胞周期の初期に大部分は古い中心体と結合していますが、後に、古い中心体と新しい中心体のいずれにも結合するようになります。2,3中心体はεチューブリンの量とは無関係に微小管重合を開始できることから、このタンパク質は微小管の核形成には関与していないことが示されます。3
εチューブリンに対する特異的なモノクローナル抗体、clone TUB-11(製品番号T1323)は、εチューブリンのC末端領域(ヒトεチューブリンのアミノ酸352-366)に対する抗体であり、ELISAおよびイムノブロッティングに使用できます。この抗体は、εチューブリンの細胞内分布および細胞周期依存性の発現の研究に特異的かつ有用なツールとなります。
革新的なモノクローナル抗εチューブリン抗体を含め、α、βおよびγチューブリン抗体の他に、アセチル化チューブリン、チロシン-チューブリン、およびポリグルタミル化チューブリンのように修飾されたチューブリンの抗体など、さまざまなチューブリン抗体を取り揃えています。
図1モノクローナル抗ϵチューブリン、clone Tub-11を用いたイムノブロッティング
関連製品
Loading
参考文献
1.
Dutcher SK. 2001. The tubulin fraternity: alpha to eta. Current Opinion in Cell Biology. 13(1):49-54. https://doi.org/10.1016/s0022-3697(00)00173-3
2.
McKean GP ea. 2001. The extended tubulin superfamily. J Cell Sci. 1142723-2733.
3.
Chang P, Stearns T. 2000. ?-Tubulin and ?-tubulin: two new human centrosomal tubulins reveal new aspects of centrosome structure and function. Nat Cell Biol. 2(1):30-35. https://doi.org/10.1038/71350