Merck
ホーム低分子HPLCSupel™ Carbon LC U/HPLC カラム
Supel Carbon LC U/HPLC カラム
Supel™ Carbon LC U/HPLC カラムには、特許を得た独自の合成過程によって設計された多孔質グラファイトカーボン(PGC)粒子が充填されています。シリカ粒子を充填したカラムと比較して PGC カラムを用いる主な長所:
  • 温度安定性の向上:カラムは 250℃まで容易に操作できるため、より速く、より効率的に分離できます。
  • pH 安定性:温度にかかわらず、pH 範囲 1~14 でカラム耐用年数を減衰させずに移動相に適合します。
  • 独自の保持メカニズム:グラファイトに対する極性保持効果(PREG)メカニズムにより、親水性相互作用液体クロマトグラフィー(HILIC)の条件にかかわらず、極性または荷電化合物が保持されます。このメカニズムによって、幾何異性体も分離されます。
  • あらゆる溶媒に適合:目的の分析物分離に、あらゆる極性または非極性溶媒が使用可能です。
  • 700 バールまでの圧力安定性。
Supel™ Carbon LC の仕様
Supel™ Carbon LC カラムは、内径 2.1、3.0、および 4.6 mm とともに、各内径に適したガードカートリッジおよびホルダーを提供しています。
Supel™ Carbon LC 粒子の走査型電子顕微鏡(SEM)画像
図 1.Supel™ Carbon LC 粒子の走査型電子顕微鏡(SEM)画像。粒度分布が狭小であることに注目
Supel™ Carbon LC カラムの合成に使用した、特許を得た合成過程により、狭小な粒度分布(PSD)が得られます。結果として生じる PSD が狭小であることから、渦拡散効果によるバンドの広がりが減少し、より高い効率につながります。
Supel™ Carbon LC の優れた性能を示す1つの応用例は、ビタミン D2 および D3 代謝物の分離です。これらの代謝物は極性があり、構造的に類似しているため、従来のシリカ系の逆相カラムではクロマトグラフィーによる分離が困難です。Supel™ Carbon LC カラムはそのような代謝物を高効率で分離します。
Supel™ Carbon LC カラムでのビタミン D2 および D3 代謝物の分離
Supel™ Carbon LC カラムでのビタミン D2 および D3 代謝物のクロマトグラフィーによる分離。条件
図 2.Supel™ Carbon LC カラムでのビタミン D2 および D3 代謝物のクロマトグラフィーによる分離。条件:カラム:Supel™ Carbon LC、10 cm x 内径 2.1 mm、2.7 µM、移動相:[A] 2-Propanol、[B] Tetrahydrofuran、勾配:B を 0% ~70% で 15 分間、70% で保持 5 分間、流量:0.3 mL/分、カラム温度:25℃、検出器:UV、275 nm、注入:2.0 µL、試料:ビタミン D2 および D3 代謝物混合、さまざまな濃度、エタノール
表 1.Supel™ Carbon LC カラムでのビタミン D2 および D3 代謝物のピークの同定
Supel™ Carbon LC カラムは、HPLC、UHPLC、UPLC、および LC-MS 装置のすべてに適合します。