Merck
ホーム低分子HPLCMilli-Q® IQ 7000超純水製造装置
Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置
ユーザーを念頭に設計された超純水製造装置
インテリジェントな装置で、直感的に操作できます。お客様の作業をできる限り心地よく快適にし、ラボの生産性を最大化するデザインになっています。画期的な人間工学的デザインと効率的な精製技術により、高純度の超純水を安定的に確実に製造します。Milli-Q®  IQ 7000超純水製造装置で、お客様のラボでの作業がどう変わるのかをご覧ください。
動画:Milli-Q® IQ 7000
人間工学的デザイン、正確な採水オプション、高解像度のデジタルタッチスクリーン、総合データ管理システム、デジタルサービス、手間のかからないメンテナンス、その他多数の有用性を備えたMilli-Q® IQ 7000超純水製造装置で、ラボでの毎日の作業がどう変わるかをご覧ください。
簡単で直感的な採水操作
Q-POD® からの超純水の採水は、新しい「ホイール」ディスペンスを使用して、より簡単に、正確に、手間なくできるようになりました。ラボでの毎日の作業に便利な多数の採水機能を使用することができます。
大型でインタラクティブなタッチスクリーン
スマートフォン感覚のQ-POD® ディスペンサーの双方向性タッチスクリーンを利用すれば、たった数回のクリックで、どのような画面も表示できます。
ラボのスペースを有効活用
作業スペースを散らかしません!装置は、余分なチューブやケーブルがなく、すっきりと設置することができ、実験台をきれいに保つデザインです。Q-POD® ディスペンサーを操作するだけです。それ以外のコンパクトな装置は簡単にラボ環境にあわせて設置できます。複数の超純水使用箇所が必要なラボでは、最大4台のQ-POD® ディスペンサーを接続できます。
高純度な超純水を極微量レベルまで精製
Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置は、Jetpore® とIQnano® 樹脂を組み合わせて使用することにより、高純度な超純水を極微量レベルまで精製します。お客様は、装置が精製する臨床実験用の水の純度を信頼して使用できます。搭載されたA10 TOC計でのモニタリングにより、 不確実な結果や誤った結果を避けられ、時間と費用を費やして再分析をする必要もありません。
環境に配慮した代替製品
Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置は、地球温暖化に重大な影響を与える7つの側面、すなわち、エネルギー・排出、水、包装、サプライヤー・製造、循環経済、使いやすさ・イノベーションについて評価を受けています。Milli-Q®IQ 7000超純水製造装置は、プラスチックと電力の使用量を削減した、水銀完全不使用の製品であり、正式に環境に配慮した代替製品ラベルの認証を受けています。Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置のデザイン・フォー・サステナビリティ(DfS) スコアカードをご覧いただけます。
Milli-Q® IQ 7003および7010超純水製造装置は、私たちのデザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)プロセスを遵守した、プラスチックと電力の使用量を削減した水銀完全不使用の製品です。
高度なトレーサビリティ
Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置には高度なデータ追跡機能が備わっています。採水時に すべての採水記録のレポートが作成され、「毎日の水質測定(Daily Quality Measures)」によって経時的に水質が追跡されます。完全な履歴データは、より深い分析を要する場合に、すべての装置データの包括的アーカイブとして使用できます。装置のPOD-PaksおよびIPAKカートリッジのe-Sureタグでも、データを追跡できます。
品質とコンプライアンス
製品はバリデートして適格性を確認したデザインであり、厳格な製造品質保証システムと合わせて、高い品質が保証されています。キャリブレーション実施済みの機器とMilli-Q®-専用のQualification Workbookを用いて、認定されたフィールドサービスエンジニアが提供するバリデーションサポートを含め、幅広いサービスを提供しています。Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置は、ASTM、ISO 3696、CLSI、欧州および米国薬局方の要件を満たすか、それを上回る超純水を製造するように作られています。
デジタルサービスによる装置管理の簡素化・生産性の確保
MyMilli-Q™ Remote Careの独自のオンラインモニタリングおよびサービス特性を以下に示します。
  • お客様の装置とデータへのリモートアクセス 
  • アラートや警報が発生した場合のメールやSMSによる自動通知
  • 遠隔診断によるサービスの迅速化
  • シンプルなデータ管理と高度なトレーサビリティによる監査と認定過程の簡便化
MyMilli-Q™ デジタルサービスステッカーのアイコン
接続型超純水・純水製造装置が、途切れることのないラボの生産性をどのようにサポートできるかについては、接続型の利便性に関する動画をご覧ください。
Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置
図1.Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置
水質仕様/国際準拠性
供給水要件
* 0~0.1バールの圧力でもシステムは動作しますが、精製水量は少なくなることがあります。
超純水 水質仕様1  (Q-POD® 採水ディスペンサー使用時)
超純水 水質仕様1 (Q-POD®採水ディスペンサー使用時)
1 これらの値は代表値で、供給水中の不純物の特性と濃度によって異なります。
2 抵抗率はUSPでの要件に従って温度補償なしでも表示できます。
3 適切な動作条件下。その他では5 ppb以下。
4  Millipak およびMillipak Gold使用時
5 Biopak®使用時
6 Millipak Goldをラミナーフローフード内に設置・使用時
国際規制要件
CEおよびcUL適合性宣言:
Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置はCE指令の安全性と電磁的準拠性への適合性に関して独立の認証機関によって試験されています。必要に応じてレポートをご覧いただけます。さらに、Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置はUL推奨のコンポーネントと手法を用いて製造しており、cULマークが付けられています。登録はULウェブサイトでご確認いただけます:www.ul.com