Merck
PM2547050
Millipore
PM2.5粒子モニタリング用PTFE、PTFE、疎水性、2.0 µm、47 mm、白色、平坦、ポリプロピレン製リング、連続シリアル番号
Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
別名:
PTFEメンブレンフィルター、2.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Fluoropore®
Millipore
フィルタ直径
46.2 mm
厚さ
40 μm
マトリックス
Fluoropore®
ポアサイズ
2.0 μm pore size
輸送温度
ambient
詳細
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
空気中の微粒子および汚染物質は、人的資本と、ほとんどの貴重な天然資源に影響を及ぼします。この資源を保護する必要性を認識している世界中の産業界、政府、および規制機関は、環境大気のモニタリングを行っています。 MilliporeのPM2.5粒子モニタリング用PTFEメンブレンは、US EPA試験規格を使用して開発されています。
アプリケーション
PM 2.5粒子モニタリング
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)