戻る
Nunc
®
EasyFill Cell Factory System
Products
メーカー
結合型
表面積(cm²)
容量
無菌性
製品の絞り込み
Showing 1-6 of 6
比較する
製品番号
詳細
価格
TMO140000
Nunc
®
EasyFill Cell Factory System,
1 layer, polystyrene, surface area 632 cm
2
, sterile, vented, case of 6 ea
表示
価格を表示
TMO140250
Nunc
®
EasyFill Cell Factory System,
2 layer, polystyrene, surface area 1264 cm
2
, sterile, vented, case of 6 ea
表示
価格を表示
TMO140360
Nunc
®
EasyFill Cell Factory System,
4 layer, polystyrene, surface area 2528 cm
2
, sterile, vented, case of 4 ea
表示
価格を表示
TMO140400
Nunc
®
EasyFill Cell Factory System,
10 layer, polystyrene, surface area 6320 cm
2
, sterile, vented, case of 2 ea
表示
価格を表示
TMO140410
Nunc
®
EasyFill Cell Factory System,
10 layer, polystyrene, surface area 6320 cm
2
, sterile, vented, case of 4 ea
表示
価格を表示
TMO140440
Nunc
®
EasyFill Cell Factory System,
40 layer, polystyrene, surface area 25280 cm
2
, sterile, vented, case of 2 ea