Merck
TMO140250
Nunc® EasyFill Cell Factory System
2 layer, polystyrene, surface area 1264 cm2, sterile, vented, case of 6 ea
別名:
closed cell system layered storage rack, closed cell system rack
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EACH
¥85,880
¥85,880
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EACH
¥85,880
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.13
¥85,880
出荷予定日2025年4月24日
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
vented
包装
case of 6 ea
メーカー/製品名
Nunc 140250
表面積
1264 cm2
結合型
Nunclon Delta surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Maximize space utilization with the Thermo Scientific Nunc EasyFill Cell Factory system. This single-use system, consisting of 10 layers, can accommodate the same volume as 36 T175 flasks. The user-friendly linear multi-layer format simplifies cell culture and enables seamless scalability, making it suitable for a wide range of applications, from research to large-scale commercial use.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)