戻る
コレシストキニン(CCK)フラグメント 26-33アミド, 非硫酸化
ニックネーム:
CCK-8, 非硫酸化
実験式(ヒル表記法):
C
49
H
62
N
10
O
13
S
2
CAS番号:
25679-24-7
分子量:
1063.21
Products
製品区分
bioactive small molecules (1)
peptides (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
分子量
遺伝子名
物理的形状
純度
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
C2901
コレシストキニン(CCK)フラグメント 26-33アミド, 非硫酸化,
≥95% (HPLC), powder