戻る
CGP-42112A
ニックネーム:
N
α
-ニコチノイル-Tyr-(N
α
-Cbz-Arg)-Lys-His-Pro-Ile
実験式(ヒル表記法):
C
52
H
69
N
13
O
11
CAS番号:
127060-75-7
分子量:
1052.18
Products
製品区分
bioactive small molecules (1)
peptides (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
由来生物
色
分子量
遺伝子名
物理的形状
純度
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
C160
CGP-42112A,
≥95%, synthetic, solid