スキップする
C160
CGP-42112A
synthetic, ≥95%, Angiotensin II receptor antagonist, solid
別名:
Nα-ニコチノイル-Tyr-(Nα-Cbz-Arg)-Lys-His-Pro-Ile
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥40,600
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥148,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C52H69N13O11
CAS番号:
分子量:
1052.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8184948
Assay:
≥95%
Form:
solid
¥40,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
CGP-42112A, ≥95%, synthetic, solid
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)c5cccnc5)C(O)=O
InChI
1S/C52H69N13O11/c1-3-32(2)43(50(73)74)64-48(71)42-17-11-25-65(42)49(72)41(27-36-29-56-31-59-36)62-46(69)39(60-47(70)40(26-33-18-20-37(66)21-19-33)61-44(67)35-14-9-22-55-28-35)15-7-8-23-57-45(68)38(16-10-24-58-51(53)54)63-52(75)76-30-34-12-5-4-6-13-34/h4-6,9,12-14,18-22,28-29,31-32,38-43,66H,3,7-8,10-11,15-17,23-27,30H2,1-2H3,(H,56,59)(H,57,68)(H,60,70)(H,61,67)(H,62,69)(H,63,75)(H,64,71)(H,73,74)(H4,53,54,58)/t32-,38-,39-,40-,41-,42-,43-/m0/s1
InChI key
UXGNARZDONUMMK-LRMQDCNJSA-N
Gene Information
human ... AGTR2(186)
rat ... AGTR2(11609)
Application
CGP-42112A has been used:
  • in the isolation of RNA from fibroblast-like synoviocytes from rheumatoid arthritis patients (RA-FLS)
  • to study its effects on the ERK2 phosphorylation in the cardiomyoblast cell line
  • as a stimulator of angiotensin II type 2 (AT2) receptor to study its effects on human regional hemodynamic responses mediated by AT2 receptors
Biochem/physiol Actions
CGP-42112A is a potent angiotensin II type 2 receptor (AT2R) agonist.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S3672492042SML2988
CGP-42112A ≥95%, synthetic, solid
Sigma-Aldrich
C160
CGP-42112A
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
white
color
white to off-white
Gene Information
human ... AGTR2(186)
rat ... AGTR2(11609)
Gene Information
human ... TACR1(6869)
mouse ... TACR1(21336)
rat ... TACR1(24807)
Gene Information
-
Gene Information
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C160-1MG: + C1605-1MG-PW: + C160-BULK: + C160-VAR: + C160-1MG-PW: + C160-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)