Merck
TLC Explorer サービス・サポート
TLC Explorer Documentation Systemの正面。
TLC Explorer Documentation Systemは、信頼性の高いTLCプレート分析を行うために設計された高度な装置・ソフトウェアによるソリューションです。この装置は、目視確認とソフトウェアベースの薄層クロマトグラフィー分析の両方を行うことができ、定量も可能です。最大20 × 20 cmの面積で、1枚以上のTLCプレートを分析できます。 また、白色光(可視光)、UV-A(波長366 nm)、UV-C(波長254 nm)の3種類のLED光源を使用し、直射光モードでプレートを上方から照射し、明確な物質クラスを同定します。
詳細な情報が必要な場合には、こちらからユーザーマニュアルガイドをご覧ください
TLC Explorerのアップデート
無料アップグレードをダウンロードして、あらかじめプログラムされたメソッドを最新の状態に保ち、新機能を開いて、ラボでのシステムの使いやすさを向上させれば、時間を節約できます。以下に示す最新の無料ソフトウェアをご利用ください。 
お問い合わせ
「*」は必須項目です。
関連製品
Loading
関連資料
  • 薄層クロマトグラフィー(TLC)
    シリカ、アルミニウム、ガラス、プラスチックのバッキングを有する従来のTLCプレート、ならびにHPTLCプレート、MSグレードのTLCおよびHPTLCプレート、PLCプレートから選択できます。