マイクロバイオーム
マイクロバイオームは、特定の環境におけるすべての微生物(マイクロバイオータと呼ばれる)の遺伝子全体または遺伝子材料を指します。ヒトマイクロバイオームは、主に腸内に存在する人体のマイクロバイオームの総称であり、これは人によって、また解剖学的部位によって大きく変動します。マイクロバイオームに影響する因子には、食事、ライフスタイル、遺伝、解剖学的部位、抗生物質、および病原菌があります。
私たちが提供する豊富なマイクロバイオーム製品およびサービスの内容は以下のとおりです。
関連製品資料
- Lysing Enzymes
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
- DNA Standards for Metagenomic Research
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.
- Protocol Guide: Generation of Apical-Out Gastrointestinal Organoids
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
- MetaPolyzyme, DNA Free Cell Lysis Enzymes for Microbiome Workflows | Sigma-Aldrich
Explore the benefits of MetaPolyzyme, DNA free to improve DNA extraction and increase the number of taxa identified in treated samples.
- Benzonase® Nuclease for Microbiome Workflows
Benzonase® Nuclease for reducing host DNA in microbiome workflows and enhancing taxa identification.
マイクロバイオーム研究
新たな分野であるマイクロバイオーム研究において、研究者は、分離、培養、および試験が困難な未知の微生物を同定し、その特徴を明らかにするために奮闘しています。ヒト、動物、および環境マイクロバイオームの解析への適用は、新たな治療用製品や天然産物の発見に導く可能性があります。私たちの研究者は、微生物コミュニティの特性解明のための微生物の培養および/または同定に役立つ新たなソリューションを開発しています。
新たな微生物の発見を可能にするために以下のような製品を提供します。
- 難しい微生物の消化および全DNAの分離のためのMetaPolyzme
- コンタミネーションフリー解析のためのDNAフリー酵素
- 細菌および細菌構成成分に対し高度に特異的な抗体
- バイアスを減らし再現性を高めるための個々のDNA標準物質および不活化細菌
微生物培養培地
微生物は、多様な栄養要求量およびさまざまな代謝を示し、多種多様な化合物によって抑制され、また、特定の指標システムによってのみ検出できることがあります。選択培地により特定の属性を有する特定の菌種または菌株のみの生育が可能となりますが、非選択培養培地の場合はさまざまな微生物の生育が促進されます。分化システムを有する培地は、微生物を同定または少なくとも互いに区別するために使用できます。微生物コミュニティの特徴付けおよびDNA調製用として、私たちは幅広い微生物培養培地および原材料を提供します。
マイクロバイオーム標準物質
次世代シーケンシング(NGS)技術により、微生物DNAを大量にシーケンシングすることが容易になり、複雑なマイクロバイオーム検体を解析できるようになりました。マイクロバイオーム解析におけるバイアスを回避して再現性を実現するには、標準化が重要です。標準化は、正確で有効なデータを生み出すことができる今後のマイクロバイオームおよびメタゲノミクス研究にとって重要です。
私たちは、PCR、シーケンシング、およびNGSに適した個々の微生物DNAおよび不活化細菌マイクロバイオーム標準物質の増え続けるリストを提供します。これらの簡便ですぐに使える標準物質は、それぞれ特有のカスタム化コントロールを提供することによって価値を高めます。これらの効率的な標準物質は、再現性の向上や他のラボとの信頼性の高い結果比較を可能にすることにより、マイクロバイオミクスまたはメタゲノミクスのワークフローをサポートします。
マイクロバイオーム研究用抗体
私たちのマイクロバイオーム解析用抗体のポートフォリオには、細菌または細菌構成成分(毒素、独特なタンパク質およびリポ多糖体など)と結合する高度に特異的な抗体が含まれ、特定の細菌を検出および分離するためのさまざまなアプリケーションに適しています。主要な免疫検出アプリケーションには、ELISA、ウェスタンブロット(WB)、画像化および分離があります。
マイクロバイオーム研究用DNAフリー溶解酵素
微生物群集の研究は、16S rRNA 遺伝子配列決定やメタゲノミクスなどの文化に依存しない分析技術が広く採用されたことにより、近年革命的な進化をしています。サンプル調製中のDNA混入は、これらのシーケンスベースのアプローチにおける重要な交絡因子であることから、DNA混入フリーのDNA抽出試薬が不可欠です。マイクロバイオームサンプルの処理におけるもう一つの大きな困難は、細菌の破壊が困難であるという点です。細胞壁は、処理時にカプセルまたは抵抗を示す芽胞を形成できます。DNAは、溶解酵素を使用して部分的なスフェロプラストを形成させることにより、細菌から抽出可能となります。続いてスフェロプラストを溶解して、DNAを遊離します。精製された溶解酵素は、厳格な品質管理検査によってDNAが混入されていないことが保証されるため、マイクロバイオーム研究に適しています。溶解酵素の詳細については、こちらをご覧ください。
マイクロバイオームDNA精製キット
ヒト、動物、および環境衛生中のマイクロバイオータの役割を研究するためには、正確かつ再現性の高い微生物データを得る必要があります。そのため、微生物DNAの抽出に適した方法を適用することが重要です。無効なDNA抽出は微生物コミュニティの特性解明を誤らせるおそれがあるため、最適なDNA分離手順を構築することは結果の堅牢性および再現性のために不可欠です。私たちのDNA精製キットは、簡便かつ迅速に、さまざまなサンプルから高品質で高収量に微生物DNAを分離する方法を提供します。