Merck
ホーム製品実験器具実験機器ラボ用インキュベーターおよび付属品
ラボ用インキュベーターおよび付属品
Corning振とうインキュベーター
ラボ用インキュベーターは、汚染を防ぎつつ温度管理された環境を提供するように設計されていますが、湿度やCO2濃度を調節できるものもあります。微生物培養における生育など、広範な研究・臨床用途を支援しています。インキュベーターの中には、微生物や細胞培養における生育用に特化したタイプもあれば、将来の利用のために培養物の維持や保存を容易にするものもあります。さらに、インキュベーターは、自然環境下での生育では長時間を要する可能性のある一部の微生物の生育速度を速めるのにも役立ちます。
この断熱された筐体には通常、最大140~149°F(60~65°C)の温度範囲で調節できるヒーターが付属しており、場合によってはこれよりやや高温度になるものの、一般に100°Cを超えることはありません。インキュベーターにはさまざまな種類のチャンバー、素材、大きさ、デザインがあり、多様な実験ニーズや要件に対応しています。
CO2インキュベーター
ラボでは細胞、組織、微生物の培養に最適な環境を確立するために、二酸化炭素(CO2)インキュベーターを利用します。これらのインキュベーターは、生物の成長または細胞の培養に必要な環境を正確に制御するように設計されています。ヒトの体温とCO2濃度をシミュレートすることにより、温度変動、空気ばく露、光または酸素ばく露などの外部要因から培養物を確実に保護します。
Benchmark SureTherm CO2インキュベーター
Benchmark社のSureThermインキュベーターは、正確な温度とCO2の制御を保証することで、お客様の培養に完璧な環境を提供します。オプションで(特許出願中の)IncuView LCI(生細胞イメージング)技術を備えた初の、そして唯一のインキュベーターであり、リアルタイムでの細胞観察が実現します。内蔵顕微鏡と広い外付けディスプレイを用いて細胞をインキュベーター内で直接観察可能で、取り出しによる汚染のリスクを排除し、温度変動を防ぐことができます。
すべてのSureThermインキュベーターは、6面ヒーターと低速庫内ファンを組み合わせた独自の熱分配システムを備えています。
MyTemp™ Mini CO2デジタルインキュベーター
MyTempTM Mini CO2は最小かつ最も経済的なインキュベーターであり、加熱のみモデルと加熱/冷却モデルをご用意しています。温度とCO2濃度は、デジタル方式で調節可能であり、大型LEDコントロールパネルにリアルタイムで表示されます。このインキュベーターは取り外し可能なステンレス鋼製の棚2個を備え、最大2 Lのフラスコやボトルを収容できます。インキュベーターチャンバーは高効率の厚い断熱層で構成されているため、細胞の輸送に使用できます。
振とうインキュベーター
振とうインキュベーター(別名:環境シェーカー)は、従来のインキュベーターとラボ用シェーカーの利点を組み合わせた二重の機能を提供します。細胞の通気、溶解性試験、細胞培養など、さまざまな用途に優れています。安定した温度環境を維持するだけでなく、細胞の生育を促進するために、調節可能な速度でのオービタル撹拌を採用しています。振とう運動が栄養素の送達と細胞培養物への酸素の供給を促進するため、インキュベーター内に別のシェーカーを設置する必要がなくなります。
Benchmark Incu-Shaker™振とうインキュベーター 
Incu-Shaker™モデルには、幅わずか11インチのコンパクトモデルがあります。また、大容量の10 Lモデルもあり、加熱機能を備えています。冷却機能は有りと無しのタイプがあります。さらに、非接着細胞の培養に理想的なミニCO2バージョンもご用意しています。すべてのモデルは、滑りにくいゴムコーティング表面を特徴とする標準的なプラットフォームで提供されます。ゴムコーティング表面は組織培養用フラスコ、シャーレ、染色トレイに理想的です。一方で、独自の磁性アタッチメント法で知られる便利なMaGIC Clamp™プラットフォームとも互換性があります。
Benchmark Roto-Therm™培養回転子 
このシリーズは、0.2~50 mLの容量のチューブにおける再懸濁、タンパク質結合、核酸精製、組織染色、ハイブリダイゼーションなど、さまざまなラボ用途に適した広範な混合能力を提供します。モーションは、垂直(回転)混合から水平(ローリングまたはハイブリッド型)混合まで調節できます。
Corning® LSE™ 49 L振とうインキュベーター 
Corning振とうインキュベーターはキャビネット型設計であり、設置面積が小さく、積み重ね可能なためスペースを効率的に利用できます。一体型のオービタルシェーカーは、さまざまなプラットフォームやクランプに対応しており、フラスコ、シャーレ、試験管ラックなどの器具の収納が容易にできます。このインキュベーターの注目すべき特徴として、優れた温度均一性、観察領域が広く中断のないサンプルモニタリング、広い温度範囲、用途の広い棚の選択肢、正確な制御のための微調整された振とう機構があります。
SureTemp® Dual Convectionインキュベーター
SureTemp™インキュベーターシリーズは、最高75℃の正確な温度制御が可能であり、均一性と安定性が保証されています。チャンバー内温度用にSureCheck™データログシステムを備えたこのインキュベーターでは、機械的対流モード(温度の均一性に優れている)と重力対流モード(空気中の汚染やサンプルの乾燥が問題となる長時間のインキュベーションに適している)のいずれかを選択することができます。
CULTURAミニインキュベーター
CULTURAミニインキュベーターは、微生物サンプル、コンタクトスライド、ディップスライド、シャーレをインキュベートして細菌、真菌、酵母を検出するために設計されたベンチトップインキュベーターです。このインキュベーターは、飲料水、工程用水、スイミングプール用水、冷却用水、潤滑液、および産業用液体など、さまざまな液体のモニタリングに利用されています。食品細菌学、衛生管理などの分野で重要な役割を果たしています。
インキュベーター用付属品
インキュベーター用付属品は、カスタマイズを可能にし、修理やメンテナンスの円滑な実施に役立ちます。ステンレス棚、スライド、粘着マット、回転器(rotisserie)などの製品を取り揃えています。