Merck
V900822
Sigma-Aldrich
炭素上にパラジウム
Vetec, reagent grade, extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
別名:
Pd/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd
分子量:
106.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
マトリックス
activated carbon, wet support
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の触媒となります:
  • スティル反応
  • 水素化反応
  • 鈴木-宮浦クロスカップリングおよびヘック-溝呂木反応
  • 脱酸素反応
  • 酸化反応
  • カップリング反応
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
V900822-VAR:
V900822-5G:
V900822-BULK:
V900822-25G:
試験成績書(COA)