Merck
V900652
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
Vetec, reagent grade, 98%
別名:
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721790
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
A mixture of 4 stereoisomers.
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)