Merck
V900507
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
Vetec, reagent grade
別名:
POE (20) ソルビタンモノオレエート, ポリエチレングリコールソルビタンモノオレアート, ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアート, ポリソルベート80
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
グレード
reagent grade
詳細
non-ionic detergent
製品種目
Vetec
分子量
average mol wt 1310
テクニック
dialysis: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Non-ionic detergent used for selective protein extraction and isolation of nuclei from mammalian cell lines.
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
V900507-BULK:
V900507-VAR:
V900507-500ML:
V900507-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Geovana D Savi et al.
International journal of food microbiology, 205, 98-104 (2015-04-22)
The efficiency of zinc compounds (zinc sulfate, ZnSO4 and zinc oxide, ZnO in regular and nanosize, respectively) on wheat plants was evaluated against growth of Fusarium graminearum and DON formation. In addition, any possible effects on the grain microstructures were