グレード
reagent grade
詳細
zwitterionic
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥98%
分子量
micellar avg mol wt 7000
凝集数
11
CMC
8 mM (20-25°C)
mp
184-186 °C (lit.)
転移温度
cloud point 90 °C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI Key
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
V900490-BULK:
V900490-1G:
V900490-VAR:
V900490-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)