Merck
V900427
Sigma-Aldrich
D-ホモセリン
Vetec, reagent grade, 98%
別名:
(R)-(+)-2-アミノ-4-ヒドロキシ酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
119.12
Beilstein:
1721680
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
フォーム
powder
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N[C@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChI Key
UKAUYVFTDYCKQA-GSVOUGTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)