Merck
V900309
Sigma-Aldrich
MOPS ヘミナトリウム塩
Vetec, reagent grade, 98%
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸 ヘミナトリウム塩, 4-モルホリンプロパンスルホン酸 ヘミナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
CAS番号:
分子量:
220.25
UNSPSCコード:
12161700
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
形状
powder
有効pH範囲
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChI Key
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3