Merck
V800354
Sigma-Aldrich
シリカゲル
HF254, suitable for thin layer chromatography (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
製品種目
Vetec
フォーム
solid
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800354-BULK:
V800354-VAR:
V800354-500G:4548173326191
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)