Merck
V001383
Sigma-Aldrich
フッ化アルミニウム
97%
別名:
トリフルオロアルミニウム, 三フッ化アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlF3
CAS番号:
分子量:
83.98
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
1290 °C (lit.)
密度
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V001383-500G:
V001383-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Wittinghofer
Current biology : CB, 7(11), R682-R685 (1998-02-28)
Recent three-dimensional structures of phosphoryl transfer enzymes in their aluminum fluoride bound state and corresponding biochemical data have shown how diverse biological problems can be investigated using this small inorganic molecule.
Kristell L S Chatalic et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(12), 2050-2056 (2014-11-22)
Gastrin-releasing peptide receptor (GRPR) is overexpressed in human prostate cancer and is being used as a target for molecular imaging. In this study, we report on the direct comparison of 3 novel GRPR-targeted radiolabeled tracers: Al(18)F-JMV5132, (68)Ga-JMV5132, and (68)Ga-JMV4168 (JMV5132
Kan Usuda et al.
Biological trace element research, 167(1), 84-90 (2015-03-10)
Various fluoride compounds are widely used in industry. The present risk assessment study was conducted using a series of inorganic binary fluorides of the type XFn, where X(n) = Na(+), K(+), Li(+), Mg(2+), Ca(2+), Sr(2+), Ba(2+), Al(3+), Nd(3+), La(3+), Ce(3+), Sm(3+), Gd(3+)