スキップする
1098071
USP
CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
セフチオフル 塩酸塩, (6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-アミノ-4-チアゾリル)-2-(メトキシイミノ)アセチル]アミノ}-3-{[(2-フラニルカルボニル)チオ]メチル}-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸 塩酸塩, 3-[(2-フリルカルボニル)チオ]メチル]-7-[2-(2-アミノ-4-チアゾリル)-2-(メトキシイミノアセトアミド)-3-セフェム-4-カルボン酸 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥161,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H17N5O7S3 · HCl
CAS番号:
分子量:
560.02
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥161,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ceftiofur
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC(=O)c3ccco3)=C(N2C1=O)C(O)=O)c4csc(N)n4
InChI
1S/C19H17N5O7S3.ClH/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10;/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28);1H/b23-11-;/t12-,16-;/m1./s1
InChI key
KEQFDTJEEQKVLM-JUODUXDSSA-N
General description
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。MSDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。
更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトを参照してください。
Analysis Note
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
Other Notes
米国薬局方が発行したSDSはこちらでご覧いただけます。
販売が制限されることがあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
109817310979751098107
USP
USP
1098173
Ceftizoxime
USP
USP
1097975
Cefotetan
USP
USP
1098107
Cefoxitin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
ceftiofur
API family
ceftizoxime
API family
cefotetan
API family
cefoxitin
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)