Merck
SY3H99DF0BCA
Synthonix Corporation
6-oxaspiro[3.4]octan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
Iupac Name
6-oxaspiro[3.4]octan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6-3-7(4-6)1-2-9-5-7/h1-5H2
InChI Key
UKVBQHOYZLCBEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/21598.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21598.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)