Merck
SY3H99DF0262
Synthonix Corporation
3-(fluoromethyl)azetidine-3-carbonitrile;hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.58
MDL番号:
Iupac Name
3-(fluoromethyl)azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7FN2.ClH/c6-1-5(2-7)3-8-4-5;/h8H,1,3-4H2;1H
InChI Key
NJOFVKOTMUDVLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/85831.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/85831.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)