Merck
SY3H99DF01E7
Synthonix Corporation
cis-3-fluoro-4-methoxy-pyrrolidine;hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.6
MDL番号:
Iupac Name
(3R,4S)-3-fluoro-4-methoxypyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FNO.ClH/c1-8-5-3-7-2-4(5)6;/h4-5,7H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1
InChI Key
ZWYUPOATRRHOKQ-JBUOLDKXSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/83448.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/83448.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)