Merck
SY3H99DEFE56
Synthonix Corporation
2,4-dichloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.09
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3N2S/c9-5-4-1-3(2-8(11,12)13)16-6(4)15-7(10)14-5/h1H,2H2
InChI Key
FEYZVLSTIGXTIY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/84562.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/84562.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)