Merck
SY3H99DEF36A
Synthonix Corporation
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.05
MDL番号:
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-5-1-2-7-6(9)3-10-11(7)4-5/h1-4H,9H2
InChI Key
YKRULBBBRCTEFK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/83180.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/83180.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)