Merck
SY3H99996589
Synthonix Corporation
4-chloro-3-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.6
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-4-6-5(11-10-4)2-3-9-7(6)8/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
KDNYASYYYCLBOA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/9883.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/9883.html