Merck
SY3H99996448
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-(acetylthio)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(acetylthio)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3S/c1-7(12)15-8-5-11(6-8)9(13)14-10(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
NCTWTOSRADIIRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Oil
Product Link
https://synthonix.com/80654.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80654.html