Merck
SY3H998DB7F1
Synthonix Corporation
ethyl 2-chloroimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.63
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-chloroimidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-9(14)7-8-12-6(10)3-4-13(8)5-11-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
CMGUFWHUAWJDRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/18003.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/18003.html