Merck
SY3H998DB698
Synthonix Corporation
ethyl 2-(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)cyclopent-1-ene-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}-1-cyclopentene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11F3O5S/c1-2-16-8(13)6-4-3-5-7(6)17-18(14,15)9(10,11)12/h2-5H2,1H3
InChI Key
ZFLPJHGXVFJDCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/79982.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/79982.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)