Merck
SY3H996B945C
Synthonix Corporation
tert-butyl 2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.2
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl [(2,2,2-trifluoroethyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C8H14F3NO2/c1-7(2,3)14-6(13)4-12-5-8(9,10)11/h12H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
SRTAWWMBAQECIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77629.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77629.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)