Merck
SY3H996B9390
Synthonix Corporation
5-iodopyridine-2,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.03
MDL番号:
Iupac Name
5-iodo-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H6IN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChI Key
AFRXFIAZWJFIBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78428.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78428.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)