Merck
SY3H996B938A
Synthonix Corporation
2-amino-1-[4-(benzyloxy)phenyl]ethanone hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.75
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-1-[4-(benzyloxy)phenyl]ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H15NO2.ClH/c16-10-15(17)13-6-8-14(9-7-13)18-11-12-4-2-1-3-5-12;/h1-9H,10-11,16H2;1H
InChI Key
ZJSLZDNYWMHWKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78421.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78421.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)