コンテンツへスキップ
Merck

SY3H996B937A

Synthonix Corporation

tert-butyl (3aS,6aS)-hexahydro-2H-pyrrolo[2,3-c]pyrrole-1-carboxylate

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:

Iupac Name

tert-butyl (3aS,6aS)-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-1(2H)-carboxylate

Inchi Code

1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-5-4-8-6-12-7-9(8)13/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1

InChI Key

OIKZNKIPPFFTKA-DTWKUNHWSA-N

保管温度

Room Temperature

Purity

99%

Country of Origin

US

Shipping Temperature

Room Temperature

Physical Form

Solid

Product Link

https://synthonix.com/78391.html

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://synthonix.com/78391.html


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)