Merck
SY3H996B92ED
Synthonix Corporation
(3-phenyloxolan-3-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.71
MDL番号:
Iupac Name
(3-phenyltetrahydrofuran-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c12-8-11(6-7-13-9-11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5H,6-9,12H2;1H
InChI Key
SWDLLHXDUFYYSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78165.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78165.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)