Merck
SY3H996B916F
Synthonix Corporation
1,4-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.24
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3S/c1-3-5-7(12)10-4(2)11-8(5)15-6(3)9(13)14/h1-2H3,(H,13,14)(H,10,11,12)
InChI Key
PNKDOXHMMQRMAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77865.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77865.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)