Merck
SY3H990F92F7
Synthonix Corporation
Ethyl 2-acetylthiazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-acetyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c1-3-12-8(11)6-4-13-7(9-6)5(2)10/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
WBRRJINEWZWGLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49345.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49345.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)