Merck
SY3H990F91C4
Synthonix Corporation
5-tert-butyl-3-isothiazolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
5-(tert-butyl)isothiazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H12N2S/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
InChI Key
WWZIRENXMOAEIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
PALE-YELLOW SOLID
Product Link
https://synthonix.com/11822.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11822.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)