Merck
SY3H990F8271
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.04
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H2BrF3S/c6-4-2-1-3(10-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI Key
YEOCVAKZWADJPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40450.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40450.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)