Merck
SY3H990F818D
Synthonix Corporation
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)thiazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.31
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)11-13-10(7-17-11)12(15)16/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
CSXUFSBJQHZIIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55718.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55718.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)