Merck
SY3H98B97F2E
Synthonix Corporation
1-Boc-2-vinyl-4-piperidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-2-vinylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-5-9-8-10(14)6-7-13(9)11(15)16-12(2,3)4/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3
InChI Key
RYOAUCXCMVLSET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75238.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75238.html