Merck
SY3H98B97EB6
Synthonix Corporation
2',4',6'-Trihydroxy-3'-propylacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4,6-trihydroxy-3-propylphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-3-4-7-8(13)5-9(14)10(6(2)12)11(7)15/h5,13-15H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GAMMIJNCCUGNGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74941.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74941.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)