Merck
SY3H98B97E90
Synthonix Corporation
Sodium 1-Amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
325.28
MDL番号:
Iupac Name
sodium 1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydro-2-anthracenesulfonate
Inchi Code
1S/C14H9NO5S.Na/c15-12-10(21(18,19)20)6-5-9-11(12)14(17)8-4-2-1-3-7(8)13(9)16;/h1-6H,15H2,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
InChI Key
KZIABSJKBGTEGT-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77101.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77101.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)