Merck
SY3H98B97E56
Synthonix Corporation
[2-(4-Piperidyl)ethyl]sulfamide Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.76
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(piperidin-4-yl)ethyl]aminosulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O2S.ClH/c8-13(11,12)10-6-3-7-1-4-9-5-2-7;/h7,9-10H,1-6H2,(H2,8,11,12);1H
InChI Key
AGBZZXIGTZKEEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76332.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76332.html