Merck
SY3H98B97E48
Synthonix Corporation
2-Phenyl-2,7-diazaspiro[4.5]decan-1-one Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.77
MDL番号:
Iupac Name
2-phenyl-2,7-diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H18N2O.ClH/c17-13-14(7-4-9-15-11-14)8-10-16(13)12-5-2-1-3-6-12;/h1-3,5-6,15H,4,7-11H2;1H
InChI Key
VXDTTYLRMFODJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75950.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75950.html