Merck
SY3H98B97CD9
Synthonix Corporation
Methyl 2-Methyloxazole-5-acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(2-methyloxazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-8-4-6(11-5)3-7(9)10-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
HGOPQUVMYSFDKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75539.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75539.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)