Merck
SY3H98B97CC9
Synthonix Corporation
1-Methyl-4-(4-piperidinylmethyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.34
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-4-(piperidin-4-ylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H24N2/c1-14-8-4-12(5-9-14)10-11-2-6-13-7-3-11/h11-13H,2-10H2,1H3
InChI Key
OQYUXZCXKPMJDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75429.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75429.html