Merck
SY3H98B97CB8
Synthonix Corporation
5-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.1
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c1-3-5-4(2-8)7-6-3/h2H,1H3,(H,5,6,7)
InChI Key
TXNWXXKJPZYOKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75244.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75244.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)